Läs mer
Lamotrigin 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30457994
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457994 1 ml
1 options
Produktkod. 30457994 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0922.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Analyt- eller komponentnamn Lamotrigine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H7 Cl2 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC-namn 6-(2,3-diklorfenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 256.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 255,0079 g/mol