missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lamotrigine-13C3,d3, Major, TRC

Produktkod. 30465392
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30465392 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30465392 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17325310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lamotrigine-13C3,d3, Major
CAS 1246815-13-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel 13C3 C6 2H3 H4 Cl2 N5
Kvantitet 10 mg
Synonym Lamotrigine-13C3-D3
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i1D,2D,3D,7+1,8+1,9+1
LEDER [2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([13c]2nn[13c](N)n[13c]2N)c1[2H]
IUPAC-namn 6-(2,3-dichloro-4,5,6-trideuteriophenyl)-(3,5,6-^{13}C_{3})1,2,4-triazine-3,5-diamine
Molekylvikt (g/mol) 262.09
Formel vikt 261.0367
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.