missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lamotrigine-13C3, TRC

Produktkod. 18001640
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18001640 10 mg
18010640 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18001640 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17325210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1188265-38-4
Molekylformel 13C3 C6 H7 Cl2 N5
Molekylvikt (g/mol) 259.07
Synonym 1,2,4-Triazine-3,5-diamine-3,5,6-13C3, 6-(2,3-dichlorophenyl)- (ACI), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine-3,5,6-13C3 (ACI), Lamotrigine-13C3, Lamotrigine-13C3 (1,2,4-triazine-13C3)
IUPAC-namn 6-(2,3-dichlorophenyl)-(3,5,6-^{13}C_{3})1,2,4-triazine-3,5-diamine
LEDER N[13c]1nn[13c]([13c](N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lamotrigine-13C3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i7+1,8+1,9+1
Formel vikt 258.0179
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.