Läs mer
Lamotrigine-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lamotrigine-13C3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i7+1,8+1,9+1 |
| Formel vikt | 258.0179 |
| Procent renhet | >95% |