Läs mer
Lamotrigine 3,3-Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lamotrigine 3,3-dimer |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14Cl4N10/c20-10-5-1-3-8(12(10)22)14-16(24)28-18(32-30-14)26-7-27-19-29-17(25)15(31-33-19)9-4-2-6-11(21)13(9)23/h1-6H,7H2,(H3,24,26,28,32)(H3,25,27,29,33) |
| Formel vikt | 522.0157 |