Läs mer
Lamotrigin, 98 %
Produktkod. 15658695 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15658695 5 g 5g
15648695 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15658695 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 460850050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2036.41 SEK
    1827.65 SEK / 5g
    Save 208.76 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 84057-84-1 | C9H7Cl2N5 | 256,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84057-84-1
Molekylformel C9H7Cl2N5
Molekylvikt (g/mol) 256.09
MDL-nummer MFCD00865333
InChI-nyckel PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Synonym lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odt
PubChem CID 3878
ChEBI CHEBI:6367
IUPAC-namn 6-(2,3-diklorfenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
LEDER NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lamotrigine
Smältpunkt 218,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max (105 °C, 3 t)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i DMF
Formel vikt 256.09
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Lamotrigine, 98%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lamotrigine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.