missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lamotrigine-d3 (2,3-dichlorophenyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lamotrigine-D3 |
| CAS | 1132746-94-1 |
| Molekylformel | C9 D3 H4 Cl2 N5 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 1,2,4-Triazine-3,5-diamine, 6-(5,6-dichlorophenyl-2,3,4-d3)- (ACI), 6-(5,6-Dichlorophenyl-2,3,4-d3)-1,2,4-triazine-3,5-diamine (ACI), Lamotrigine-d3, Lamotrigine-D3, Lamotrigine-d3 (2,3-dichlorophenyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3 H,(H4,12,13,14,16)/i1D,2 D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(Cl)c(c1[2 H])c2nnc(N)nc2N |
| IUPAC-namn | 6-(2,3-dichloro-4,5,6-trideuteriophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.1099 |
| Formel vikt | 258.0267 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?