Läs mer
Lamotrigine EP Impurity A (Lamotrigine USP Related Compound C), Mikromol™
Beskrivning
Lamotrigine EP Impurity A (Lamotrigine USP Related Compound C)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
| CAS | 252186-78-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H6 Cl2 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Lamotrigine Imp. A (EP), Lamotrigine USP Related Compound C, Lamotrigine USP RC C, 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 123W79, Ph Eur Lamotrigine Impurity A, USP Lamotrigine Related Compound C, 123W79 (Ph Eur Impurity A), (Ph Eur Lamotrigine Impurity A), Lamotrigine Related Compound C, Lamotrigine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16) |
| LEDER | NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl |
| IUPAC-namn | 3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-4H-1,2,4-triazin-5-one |
| Visa mer |