missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ Lamotrigine isethionate
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-4784096
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18772614

Brand: Tocris Bioscience™ 2289/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Inhibits glutamate release. Water-soluble salt of lamotrigine (Cat. No. 1611)

Water-soluble salt of lamotrigine (Cat. No. 1611). Displays anticonvulsant effects and inhibits glutamate release, possibly through inhibition of Na+, K+ and Ca2+ currents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 113170-86-8
Molekylformel C11H13Cl2N5O4S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lamotrigine isethionate
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 382.22
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 382.216
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.