Läs mer
Lamotrigine Isethionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lamotrigine Isethionate |
| CAS | 113170-86-8 |
| Molekylformel | C9 H7 Cl2 N5 . C2 H6 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Lamotrigine Isethionate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7Cl2N5.C2H6O4S/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7;3-1-2-7(4,5)6/h1-3H,(H4,12,13,14,16);3H,1-2H2,(H,4,5,6) |
| LEDER | Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl.OCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine;2-hydroxyethanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.22 |
| Formel vikt | 381.0065 |