Läs mer
Lamotrigin, Lipomed
Produktkod. 30458344
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458344 10 mg
1 options
Produktkod. 30458344 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMLMT1296FB10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Lamotrigin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Analyt- eller komponentnamn Lamotrigine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H7 Cl2 N5
Synonym Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430 C, LTG, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC-namn 6-(2,3-diklorfenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 256.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 255,0079 g/mol