Läs mer
Lamotrigin, LoGiCal
Produktkod. 30462894
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462894 10 mg
1 options
Produktkod. 30462894 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0922.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Analyt- eller komponentnamn Lamotrigine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H7 Cl2 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC-namn 6-(2,3-diklorfenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 256.09
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 255,0079 g/mol