Läs mer
Lamotrigin, Mikromol™
Produktkod. 18033870
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18033870 250 mg
1 options
Produktkod. 18033870 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0922.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Lamotrigin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Analyt- eller komponentnamn Lamotrigine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H7 Cl2 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
LEDER Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC-namn 6-(2,3-diklorfenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
Molekylvikt (g/mol) 256.09
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 255,0079 g/mol