Läs mer
Lamotrigine N-Acetate, TRC
Produktkod. 30468526
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30468526 250 mg
30477864 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30468526 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL173255250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77668-57-6
Molekylformel C11 H9 Cl2 N5 O
Molekylvikt (g/mol) 298.13
Synonym Acetamide, N-[3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]-, N5-Acetyllamotrigine
IUPAC-namn N-[3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]acetamide
LEDER CC(=O)Nc1nc(N)nnc1c2cccc(Cl)c2Cl
Specifica
Kemiskt namn eller material Lamotrigine N-Acetate
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl2N5O/c1-5(19)15-10-9(17-18-11(14)16-10)6-3-2-4-7(12)8(6)13/h2-4H,1H3,(H3,14,15,16,18,19)
Formel vikt 297.0184
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.