Läs mer
Lamotrigine N-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lamotrigine N-Acetate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl2N5O/c1-5(19)15-10-9(17-18-11(14)16-10)6-3-2-4-7(12)8(6)13/h2-4H,1H3,(H3,14,15,16,18,19) |
| Formel vikt | 297.0184 |