Läs mer
Lamotrigin, TRC
Produktkod. 18093200
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093200 50 mg
18080710 100 mg
18010720 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18093200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17325050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84057-84-1
Molekylformel C9 H7 Cl2 N5
Molekylvikt (g/mol) 256.09
Synonym 1,2,4-Triazine-3,5-diamine, 6-(2,3-dichlorophenyl)- (9CI, ACI), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine (ACI), 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-as-triazine, BW 430C, Epilepax, Lamictal, Lamictal XR, Lamidus, Lamitrin, Lamotrigin, Lamotrigine, Lamotrix, Lamtox, LTG
IUPAC-namn 6-(2,3-diklorfenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin
LEDER Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lamotrigine
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Formel vikt 255.0079
Procent renhet >95%