Läs mer
LaMotte™ Insta-Test™ Single and Multi-Factor Test Strips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13423717
Parameterspecifikationer:
Klordioxid
Peracetic acid
Kvantitet:
50 Strips/Vial
Räckvidd:
0 till 500 ppm
0-10-20-40-60-85-160 ppm
Förpackningsstorlek:
100µL
Varje
Produktkod. 13423717
Brand: LaMotte™ PA529558
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För testning av vattenkvalitet
  • No reagents or field kits required for most strips
  • Chemically treated pads on plastic strips produce color change
  • Pop-top vials have molded desiccant liner and hinged snap cap to protect from moisture
  • As little as 10-second development time
Test strips for testing water: wastewater, industrial water boiling and cooling, drinking water, laundry and sanitation †
†Strips have been evaluated for use in these applications. Use in other applications is subject to potential interferences.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Water quality testing
Parameterspecifikationer Peracetic acid
Kvantitet 50 Strips/Vial
Räckvidd 0-10-20-40-60-85-160 ppm
Förvaringskrav Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight
Typ Single Factor Test Strip