Läs mer
Cole Parmer LaMotte Sanitizer Strength QAC Test Strips
Produktkod. 15508720 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
100 remsor/kit
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet unitSize
15508720 100 remsor/kit 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15508720 Leverantör Cole Parmer Leverantörsnummer 9953230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LaMotte Sanitizer Strength QAC Test Strips are a quick test for sanitizer strength.
  • Compare color change to included chart for easy-to-read results.
  • Strips and color chart come supplied in a waterproof plastic vial.
  • Include a dessiccant cap to ensure longer life.
  • Measurement Points: 50, 100, 200 and 400 ppm
Specifikationer
Formatera Remsa
Kvantitet 100 remsor/kit
Typ Chlorine and pH Test Kits and Test Strips