Läs mer
LAMP-1/CD107a Antibody (CL4463) [Janelia Fluor™ 525], R&D Systems™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
LAMP-1/CD107a Monoclonal antibody specifically detects LAMP-1/CD107a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | LAMP-1/CD107a |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | CL4463 |
| Konjugera | Janelia Fluor 525 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CD107 antigen-like family member A, CD107a, CD107a antigen, LAMP-1, LAMPA, LGP120, lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P11279, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?