Läs mer
UVP Lampa Pen-Ray Argon fyllning
Produktkod. 12823818
Change view
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12823818 220/240 V Varje
1 options
Produktkod. 12823818 Leverantör UVP Leverantörsnummer 90001301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4339.88 SEK
    2779.20 SEK / Paket med 1
    Save 1560.68 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
2,2 tum UV-ljuskälla
2,12 tums ljus UV-källa 254nm 220-240V 50/60Hz total längd 117,3mm max. primär lampström 400 ma/18 ma (genomsnitt) UVP
Specifikationer
Gaspåfyllning Argon
Ljuskälla UV-C
Spänning 220/240 V
Våglängd 254 nm
Beskrivning Argonfyllning Pen-Ray Lampa
Elektriska krav 450 V, 50/60 Hz
Längd (engelska) 2,12 tum.
Längd (metrisk) 117.3 mm
Frekvens 50/60 Hz