Läs mer
UVP Lampa Pen-Ray Krypton Fylla
Produktkod. 12833818
Change view
Spänning:
220/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12833818 220/240 V Varje
1 options
Produktkod. 12833818 Leverantör UVP Leverantörsnummer 90001401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3890.00 SEK
    2659.53 SEK / Paket med 1
    Save 1230.47 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
2,2 tum UV-ljuskälla
2,12 tums ljus UV-källa 254nm 220-240V 50/60Hz total längd 117,3mm max. primär lampström 400 ma/18 ma (genomsnitt) UVP
Specifikationer
Gaspåfyllning Krypton
Ljuskälla UV
Spänning 220/240 V
Våglängd 254 nm
Beskrivning Krypton fylla Pen-Ray UV-lampa
Elektriska krav 450 V, 50/60 Hz
Längd (engelska) 2,12 tum.
Längd (metrisk) 117.3 mm
Frekvens 50/60 Hz