Läs mer
Lanabecestat, MedChemExpress
Beskrivning
Lanabecestat (AZD3293) is a potent, orally active and blood-brain barrier penetrating BACE1 inhibitor with a Ki of 0.4 nM. Lanabecestat is used for the research of Alzheimer's disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lanabecestat |
| CAS | 1383982-64-6 |
| Färg | Earth Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H28N4O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | AZD3293 LY3314814 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.41 mM) |
| LEDER | CC#CC1=CC(C2=CC([C@@]34N=C(C)C(N)=N4)=C(C[C@@]53CC[C@@H](OC)CC5)C=C2)=CN=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 412.53 |
| Visa mer |