Learn More
Logistik™ Lancer-Style Chemical Splash Laboratory Coats
Code produit 12834382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Conditionnement:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Size Conditionnement
12834382 Small Each
12814382 Large Each
12824382 Medium Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12834382 Fournisseur Logistik™ Code fournisseur 849AE2WH92CM
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Provide the answer to full frontal protection with Logistik™ Lancer-Style Chemical Splash Laboratory Coats The wrap-over style Lancer front coat helps repel liquid chemicals and provides the wearer with an excellent level of protection since the use of chemicals in a laboratory can prove a constant hazard to standard style open neck coats.
  • Full frontal protection
  • Chem-Tech material
  • Fluorochemical liquid repellent
Spécification
Product Type General Purpose Lab Coat
Size Small
Gender Unisex
Material Polyester, Carbon
Color White
Cuff Style Stud-fastened
Disposable Reusable
Sterility Non-sterile
Style Lancer
No. of Pockets 2
Collar Type Open
Finish Fluorochemical Liquid Repellent
Size (Metric) Chest 91.44 to 96.52 cm
Certifications/Compliance CE EN 13034
Length (Metric) 92 cm
Construction 65% Polyester, 35% Cotton
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.