Läs mer
Landiolol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Landiolol Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H39N3O8.ClH/c1-25(2)35-18-22(36-25)17-34-23(30)8-5-19-3-6-21(7-4-19)33-16-20(29)15-26-9-10-27-24(31)28-11-13-32-14-12-28;/h3-4,6-7,20,22,26,29H,5,8-18H2,1-2H3,(H,27,31);1H/t20-,22+;/m0./s1 |
| Formel vikt | 545.2504 |