Beskrivning
- Behåller färgen när den utsätts för nötning, slitage och många lösningsmedel
- Unika stretchegenskaper gör att tejpen förblir sträckt för att anpassa sig till ojämna ytor utan att lyftas och dras in
- Idealisk för användning på böjda och oregelbundna ytor
- Lätt att applicera, hög hållfasthet på många ytor
- Finns i många färger (gul, vit, röd, svart, brun, grön, orange, lila, blå och transparent)
- Ren borttagning från många ytor för att minska sanerings- och arbetskostnader
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 33 m x 50 mm |
| Förpackningsmängd | 12 rullar |
| Tjocklek | 0.14 mm |
| Typ av lim | Gummibaserat lim |
| Färg | Klart |
| Material | Vinyl |