Läs mer
3M™ Körfält och säkerhetsmärkningstejp 471
Produktkod. 17791679 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Svart
Vitt
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17791679 Blått
17701699 Vitt
17781679 Rött
17741689 Gult
17711689 Klart
17701689 Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17791679 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100260160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8715.00 SEK
    7628.16 SEK / 12 rullar
    Save 1086.84 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Styrka, formbarhet, omedelbar vidhäftning och långvarig ren borttagning gör denna tejp till ett idealiskt val för alla utom de tyngsta golv- och säkerhetsmarkeringsapplikationerna. Vanligtvis används för att markera faror och gångar, färgkodning, färgmaskering, dekorativ trimning och skarvning, denna tejp kommer individuellt inslagna och bekvämt förpackade.
  • Behåller färgen när den utsätts för nötning, slitage och många lösningsmedel
  • Unika stretchegenskaper gör att tejpen förblir sträckt för att anpassa sig till ojämna ytor utan att lyftas och dras in
  • Idealisk för användning på böjda och oregelbundna ytor
  • Lätt att applicera, hög hållfasthet på många ytor
  • Finns i många färger (gul, vit, röd, svart, brun, grön, orange, lila, blå och transparent)
  • Ren borttagning från många ytor för att minska sanerings- och arbetskostnader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 33 m x 50 mm
Förpackningsmängd 12 rullar
Tjocklek 0.14 mm
Typ av lim Gummibaserat lim
Färg Blått
Material Vinyl