Läs mer
Lanifibranor, MedChemExpress
Produktkod. 16490297
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16490297 50 mg -
16464966 100 mg 100mg
16423948 10 mg -
16406667 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490297 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY104049
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Lanifibranor is a pan peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) agonist with EC50s of 1.5, 0.87 and 0.21 μM for human PPARα, PPARσ and PPARγ, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanifibranor
CAS 927961-18-0
Färg Light Nude
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H15ClN2O4S2
Kvantitet 50 mg
Synonym IVA337
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (229.93 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(O)CCCC(N1S(=O)(C2=CC=C3N=CSC3=C2)=O)=CC4=C1C=CC(Cl)=C4
Molekylvikt (g/mol) 434.92
Formel vikt 434.92
Procent renhet 98.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death