Läs mer
Lanoconazole, TRC
Produktkod. 30470218
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30470218 250 mg
1 options
Produktkod. 30470218 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL174500250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanoconazole
CAS 101530-10-3
Molekylformel C14 H10 Cl N3 S2
Kvantitet 250 mg
Synonym 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (E)-(±)-, (αE)-α-[4-(2-Chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile, 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (E)-, Astat, Latoconazole, NND 318, TJN 318
InChI formel InChI=1S/C14H10ClN3S2/c15-11-4-2-1-3-10(11)13-8-19-14(20-13)12(7-16)18-6-5-17-9-18/h1-6,9,13H,8H2/b14-12+
LEDER Clc1ccccc1C2CS\C(=C(\C#N)/n3ccnc3)\S2
IUPAC-namn (2E)-2-[4-(2-klorofenyl)-1,3-dithiolan-2-yliden]-2-imidazol-1-ylacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 319.83
Formel vikt 319.0005