Läs mer
Lanolin (teknisk klass), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lanolin |
| CAS | 8006-54-0 |
| Molekylformel | C34H68O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Wool Fat |
| Molekylvikt (g/mol) | 508.9 |