Läs mer
Lanolin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458726
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458726 250 g 250g
11448726 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16902.30
Request Bulk or Custom Format
Lanolin, CAS # 8006-54-0, är ett naturligt förekommande vaxliknande material som erhålls från ull från får.
Lanolin används i en mängd olika krämer, salvor och mjukgörande medel. Det används ofta som skyddande babyhudbehandling och läppbalsamprodukter som carmex. Det fungerar som ett smörjmedel, skokräm, rostförebyggande beläggningar och ett utgångsmaterial för produktion av kolekalciferol med hjälp av bestrålning. Det används för att mjuka upp och bryta basebollhandskar. Dessutom används den i olika läderbehandlingar genom att blandas med andra ingredienser som prydnadsfotolja, bivax och glycerin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
Lanolin är ett vaxartat material som består av långkedjiga estrar och lanolinalkoholer, syror och polykarboner.
Ansökan
•Som en föregångare till histidin kan den användas för att förbättra biosyntesen av lovastatin av odlad Aspergillus terreus
• Den kan användas för att stabilisera objektglas under maskimmobiliseringsmetoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8006-54-0
MDL-nummer MFCD00081740
Synonym dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for abi, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for mermade, ac-c-ce phosphoramidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac amidite, dmt-2'o-tbdms-rc ac pharmadite r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for ??kta r and oligopilot r, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for perkinelmer, configured for polygen, dmt-2'o-tbdms-rc ac phosphoramidite, configured for polygen, configured for perkinelmer
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanolin
Smältpunkt 38°C to 44°C
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,5358
Löslighetsinformation Soluble in ether,petroleum ether,chloroform and petroleum benzene; Sparingly soluble in ethanol; Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.