Läs mer
Lanopepden, MedChemExpress
Beskrivning
Lanopepden (GSK 1322322) is a peptide deformylase inhibitor active against Staphylococcus aureus strains with MICs of 1 and 1 mg/L for ATCC 29213 and ATCC 25923 strain, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lanopepden |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1152107-25-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H34FN7O4 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | GSK 1322322 |
| LEDER | FC1=C(N2CCN(CCOC3)[C@@]3([H])C2)N=C(C)N=C1NNC([C@H](CC4CCCC4)CN(C=O)O)=O |
| Visa mer |