missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lanopepden, MedChemExpress

Produktkod. p-200101678
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2 mg
5 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16491259

Brand: Medchem Express HY12480

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Lanopepden (GSK 1322322) is a peptide deformylase inhibitor active against Staphylococcus aureus strains with MICs of 1 and 1 mg/L for ATCC 29213 and ATCC 25923 strain, respectively.

Lanopepden (GSK 1322322) is a peptide deformylase inhibitor active against Staphylococcus aureus strains with MICs of 1 and 1 mg/L for ATCC 29213 and ATCC 25923 strain, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lanopepden
Fysisk form Solid
CAS 1152107-25-9
Färg Light Yellow
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H34FN7O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym GSK 1322322
LEDER FC1=C(N2CCN(CCOC3)[C@@]3([H])C2)N=C(C)N=C1NNC([C@H](CC4CCCC4)CN(C=O)O)=O
Molekylvikt (g/mol) 479.55
Formel vikt 479.55
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.