Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lanosterol, 50%
Product Code. 17261156 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
17261156 5 g
17271156 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17261156 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 466720050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79-63-0 | C30H50O, C30H50O | 426.73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-63-0
Molekylformel C30H50O
Specifications
Kemiskt namn eller material Lanosterol
Analysprocentintervall 50%
Kvantitet 5 g
Smältpunkt 137,0 °C
Formel vikt 426.73
InChI-nyckel CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
LEDER C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]1CC3
IUPAC-namn (1R,3aR,5aR,7S,9aS,11aR)-3a,6,6,9a,11a-pentamethyl-1-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-1H,2H,3H,3aH,4H,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 426.73
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.