Läs mer
Lanosterol, MedChemExpress
Produktkod. 16443459
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16443459 1 mg
1 options
Produktkod. 16443459 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW020033
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Lanosterol is an intermediate of cholesterol synthesis and use of lanosterol induces ubiquitination and degradation of a rate-controlling enzyme of cholesterol synthesis, i.e., HMG CoA reductase. Lanosterol suppresses the aggregation and cytotoxicity of misfolded proteins linked with neurodegenerative diseases.
Lanosterol is an intermediate of cholesterol synthesis and use of lanosterol induces ubiquitination and degradation of a rate-controlling enzyme of cholesterol synthesis, i.e., HMG CoA reductase. Lanosterol suppresses the aggregation and cytotoxicity of misfolded proteins linked with neurodegenerative diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanosterol
CAS 79-63-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H50O
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation Ethanol : 10 mg/mL (23.43 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
LEDER C[C@]12C3=C(CC[C@@]1([C@]([C@H](C)CC/C=C(C)/C)([H])CC2)C)[C@@]4([C@@](C(C)([C@@H](O)CC4)C)([H])CC3)C
Molekylvikt (g/mol) 426.72
Formel vikt 426.72
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.