Läs mer
Lansoprazole, 98+%, Thermo Scientific™
A proton pump inhibitor
951.44 SEK - 6810.29 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 103577-45-3 |
|---|---|
| Molekylformel | C16H14F3N3O2S |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.362 |
| MDL-nummer | MFCD00866873 |
| InChI-nyckel | MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren |
| PubChem CID | 3883 |
| ChEBI | CHEBI:6375 |
| IUPAC-namn | 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| LEDER | CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15414479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.ME |
500mg |
951.44 SEK
500mg |
Beräknad leverans: 30-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15494469
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.03 |
1g |
1591.29 SEK
1g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15404479
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62008.06 |
5g |
6810.29 SEK
5g |
Beräknad leverans: 07-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 103577-45-3 | |
| 369.362 | |
| MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N | |
| 3883 | |
| 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole |
| C16H14F3N3O2S | |
| MFCD00866873 | |
| lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren | |
| CHEBI:6375 | |
| CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F |
Specifikationer
| Lansoprazole | |
| C16H14F3N3O2S | |
| 14,5362 | |
| MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole | |
| 3883 | |
| 369.36 |
| 103577-45-3 | |
| MFCD00866873 | |
| lansoprazole, prevacid, bamalite, monolitum, lansoprazol, agopton, limpidex, ogastro, lanzor, opiren | |
| CC1=C(C=CN=C1CS(=O)C2=NC3=CC=CC=C3N2)OCC(F)(F)F | |
| 369.362 | |
| CHEBI:6375 | |
| ≥98% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : DD9487500
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold