missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lansoprazole-d4, TRC

Produktkod. 30464790
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30464790 2.5 mg 2.5mg
30465856 25 mg -
30481719 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30464790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL1750022.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 934294-22-1
Molekylformel C16 2H4 H10 F3 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 373.39
Synonym 1H-Benzimidazole-4,5,6,7-d4, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-, Lansoprazole-D4, Lansoprazole-D4 (benzimidazole-4,5,6,7-D4)
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetradeuterio-2-[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methylsulfinyl]-1H-benzimidazole
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(nc2c1[2H])S(=O)Cc3nccc(OCC(F)(F)F)c3C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lansoprazole-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/i2D,3D,4D,5D
Formel vikt 373.101
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.