Läs mer
Lansoprazol, LoGiCal
Produktkod. 30463390
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463390 10 mg
1 options
Produktkod. 30463390 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0474.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lansoprazole
CAS 103577-45-3
Analyt- eller komponentnamn Lansoprazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 F3 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Lansoprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, A 65006, AG 1749, Agopton, Ilsatec, Ketian, Lancid, Lanfast, Lanproton, Lansopep, Lansophed, Lanston, Lanz, Lanzol 30, Lanzopral, Lanzor, Lapraz, Ogast, Ogastro, PP/K-10, Prevacid, Promp, Prosogan, Suprecid, Takepron, Ulpax, Zoton, (+/-)-Lansoprazole
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-namn 2-[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 369.36
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 369,0759 g/mol