Läs mer
Lansoprazol, Mikromol™
Produktkod. 17971506
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17971506 100 mg
1 options
Produktkod. 17971506 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0474.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Lansoprazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lansoprazole
CAS 103577-45-3
Analyt- eller komponentnamn Lansoprazole
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 F3 N3 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Lansoprazole, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, A 65006, AG 1749, Agopton, Ilsatec, Ketian, Lancid, Lanfast, Lanproton, Lansopep, Lansophed, Lanston, Lanz, Lanzol 30, Lanzopral, Lanzor, Lapraz, Ogast, Ogastro, PP/K-10, Prevacid, Promp, Prosogan, Suprecid, Takepron, Ulpax, Zoton, (+/-)-Lansoprazole
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
LEDER Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-namn 2-[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 369.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 369,0759 g/mol