Läs mer
Lansoprazol N-oxid, TRC
Produktkod. 30134478
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134478 25 mg
30008379 10 mg
30007126 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134478 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17503525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 213476-12-1
Molekylformel C16 H14 F3 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 385.36
Synonym 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. A (EP), Lansoprazole N-Oxide
IUPAC-namn 2-[[3-metyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-1-ium-2-yl]metylsulfinyl]-1H-benzimidazol
LEDER Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[(RS)-[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphinyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole N-Oxide)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(24)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Formel vikt 385.0708
Procent renhet >95%