Läs mer
Lansoprazole Sulfide-d4, TRC
Produktkod. 30477062
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30477062 25 mg -
30469829 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30477062 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17502225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216682-38-0
Molekylformel C16H10D4F3N3OS
Molekylvikt (g/mol) 357.39
Synonym 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole-d4, AG 1777-d4, H 225/18-d4, K 1252-d4
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2[nH]c(SCc3nccc(OCC(F)(F)F)c3C)nc2c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lansoprazole Sulfide-d4
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)/i2D,3D,4D,5D