Läs mer
Lansoprazole Sulfide N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Lansoprazole Sulfide N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lansoprazole Sulfide N-Oxide |
| CAS | 163119-30-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Lansoprazole Sulfide N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 F3 N3 O2 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[[[3-Methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]thio]-, N-oxide, 2-[[[4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)-3-methyl-1-oxopyridin-2-yl]methyl]sulfanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Sulfide N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25-15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21) |
| LEDER | Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CSc2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 2-[[3-methyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-1-ium-2-yl]methylsulfanyl]-1H-benzimidazole |
| Visa mer |