missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lansoprazole Sulfide N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lansoprazole Sulfide N-Oxide |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25-15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21) |
| Formel vikt | 369.0759 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?