Läs mer
Lansoprazolsulfid, TRC
Produktkod. 30472096
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30472096 500 mg
1 options
Produktkod. 30472096 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL175020500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole
CAS 103577-40-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C16 H14 F3 N3 O S
Kvantitet 500 mg
Synonym 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
LEDER Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-namn 2-[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metylsulfanyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 353.36
Formel vikt 353.081