Läs mer
Lansoprazol sulfon N-oxid, TRC
Produktkod. 30138774
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138774 25 mg
30134249 50 mg
30011680 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138774 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17503025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 953787-54-7
Molekylformel C16 H14 F3 N3 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 401.36
Synonym Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
IUPAC-namn 2-[[3-metyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-1-ium-2-yl]metylsulfonyl]-1H-benzimidazol
LEDER Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Formel vikt 401.0657