Läs mer
Lansoprazol sulfon, TRC
Produktkod. 30008881
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008881 10 mg
30004487 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008881 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL17502610MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131926-99-3
Molekylformel C16 H14 F3 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 385.36
Synonym 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole Sulphone, 1H-Benzimidazole, 2-[[[3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]- (9CI), 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridinyl]methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazole, AG 1813, Lansoprazole sulfone
IUPAC-namn 2-[[3-metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-2-yl]metylsulfonyl]-1H-benzimidazol
LEDER Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lansoprazole Sulfone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
Formel vikt 385.0708
Procent renhet >95%