Läs mer
Lansoprazol sulfon N-oxid, Mikromol™
Beskrivning
Lansoprazol sulfon N-oxid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lansoprazole Sulphone N-Oxide |
| CAS | 953787-54-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Lansoprazole Sulphone N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 F3 N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21) |
| LEDER | Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 2-[[3-metyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-1-ium-2-yl]metylsulfonyl]-1H-benzimidazol |
| Visa mer |