Läs mer
Lansoprazol sulfon N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 30459930
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459930 4 x 25 mg
30051134 25 mg
30051072 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459930 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0474.0800254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Lansoprazol sulfon N-oxid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lansoprazole Sulphone N-Oxide
CAS 953787-54-7
Analyt- eller komponentnamn Lansoprazole Sulphone N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H14 F3 N3 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Lansoprazole Sulphone N-Oxide, Lansoprazole Sulfone N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C16H14F3N3O4S/c1-10-13(22(23)7-6-14(10)26-9-16(17,18)19)8-27(24,25)15-20-11-4-2-3-5-12(11)21-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,20,21)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1c(OCC(F)(F)F)cc[n+]([O-])c1CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC-namn 2-[[3-metyl-1-oxido-4-(2,2,2-trifluoretoxi)pyridin-1-ium-2-yl]metylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekylvikt (g/mol) 401.36
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 401,0657 g/mol