Läs mer
Lanthanum aluminum oxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-7050668
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11333648
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039250.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12003-65-5
Används i epitaxiella tunna filmer, icke-epitaxiala tunna filmer och substrat. Används huvudsakligen för att tillverka optiska glasdelar och optiska fibrer för elektronisk industri. Används också ofta inom keramisk industri och katalysatorer. På grund av dess dielektriska egenskaper har den också egenskaper för mikrovågs- och dielektriska resonansapplikationer med låg förlust.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12003-65-5
MDL-nummer MFCD00144550
Synonym Lanthanum aluminate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum aluminum oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water.
Formel vikt 213.88
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.