Läs mer
Lanthanum Aluminum Oxide Substrate, 10 x 10 x 0.5mm, Polished One Side, 100 Orientation, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11358847
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358847 5 Ea. Paket med 5
11368847 1 Ea. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038501.KU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
100 Orientering
Används i epitaxiella tunna filmer, icke-epitaxiala tunna filmer och substrat. Används huvudsakligen för att tillverka optiska glasdelar och optiska fibrer för elektronisk industri. Används också ofta inom keramisk industri och katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12003-65-5
Molekylformel LaAlO3
MDL-nummer MFCD00144550
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
Namnnotering Polished One Side
Färg Brun-Gul
Fysisk form Plate
Kvantitet 5 Ea.
Löslighetsinformation Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.