Läs mer
Lanthanum Aluminum Oxide Substrate, 10 x 10 x 0.5mm, Polished One Side, 100 Orientation, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11368847
Kvantitet:
1 Ea.
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11368847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038501.KT
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
100 Orientering
Används i epitaxiella tunna filmer, icke-epitaxiala tunna filmer och substrat. Används huvudsakligen för att tillverka optiska glasdelar och optiska fibrer för elektronisk industri. Används också ofta inom keramisk industri och katalysatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12003-65-5
Molekylformel LaAlO3
MDL-nummer MFCD00144550
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lanthanum Aluminum Oxide Substrate
Namnnotering Polished One Side
Färg Brown-Yellow
Fysisk form Plate
Kvantitet 1 Ea.
Löslighetsinformation Soluble in phosphorous acid (at >150°C). Insoluble in mineral acid ( at 25°C) and water.
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.